Merck
SAB2109238
Sigma-Aldrich
Anti-NFIC (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CTF, CTF5, NF-I, NFI
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
48 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NFIC(57396)
Opis ogólny
Brg- or hBrm-associated factor (BAF) complexes, a chromatin-remodeling complex family of mammalian cells, facilitate transcriptional activity by remodeling nucleosome structure. Brg1 is the core subunit of Brg-associated factor complexes. BAF complexes can interact with NF1/CTF and RNAP II, and this interaction is closely dependent on the activation of gene transcription.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human NFIC
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: VRERDAEQSGSPRTGMGSDQEDSKPITLDTTDFQESFVTSGVFSVTELIQ
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide