Merck
SAB2109225
Sigma-Aldrich
Anti-MAP9 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ASAP, MAP9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
70 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
canine, human, horse, pig
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAP9(57396)
Opis ogólny
ASAP is a microtubule-associated protein required for spindle function, mitotic progression, and cytokinesis.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of Human MAP9
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: SFSPGSEGNASGKDPNEEITENHNSLKSDENKENSFSADHVTTAVEKSKE
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide