Merck
SAB2109216
Sigma-Aldrich
Anti-DBF4B (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ASKL1, CHIFB, DRF1, ZDBF1B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
47 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DBF4B(57396)
Opis ogólny
This gene encodes a regulator of the cell division cycle 7 homolog (S. cerevisiae) protein, a serine-threonine kinase which links cell cycle regulation to genome duplication. This protein localizes to the nucleus and, in complex with the cell division cycle 7 homolog (S. cerevisiae) protein, may facilitate M phase progression.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human DBF4B
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: MSEPGKGDDCLELESSMAESRLRAPDLGVSRCLGKCQKNSPGARKHPFSG
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide