Kluczowe dokumenty
SAB2109168
Sigma-Aldrich
Anti-KIR2DS2 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
183ActI, CD158J, CD158b, CU464060.1, NKAT5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
32 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KIR2DS2(57396)
Opis ogólny
Receptory immunoglobulinopodobne komórek zabójczych (KIR) są przezbłonowymi glikoproteinami ulegającymi ekspresji przez komórki naturalnych zabójców i podgrupy limfocytów T. Geny KIR są polimorficzne i wysoce homologiczne. Geny KIR są polimorficzne i wysoce homologiczne i znajdują się w klastrze na chromosomie 19q13.4 w obrębie 1 Mb kompleksu receptora leukocytów (LRC). Zawartość genów w klastrze genów KIR różni się w zależności od haplotypu, chociaż kilka genów "ramowych" znajduje się we wszystkich haplotypach (KIR3DL3, KIR3DP1, KIR3DL4, KIR3DL2). Białka KIR są klasyfikowane według liczby zewnątrzkomórkowych domen immunoglobulinowych (2D lub 3D) oraz według tego, czy mają długą (L) czy krótką (S) domenę cytoplazmatyczną. Białka KIR z długą domeną cytoplazmatyczną przekazują sygnały hamujące po związaniu ligandu poprzez motyw hamujący oparty na tyrozynie immunologicznej (ITIM), podczas gdy białka KIR z krótką domeną cytoplazmatyczną nie posiadają motywu ITIM i zamiast tego wiążą się z białkiem wiążącym kinazę tyrozynową TYRO w celu przekazywania sygnałów aktywujących. Ligandami dla kilku białek KIR są podzbiory cząsteczek HLA klasy I; dlatego uważa się, że białka KIR odgrywają ważną rolę w regulacji odpowiedzi immunologicznej.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ETVILQCWSDVRFEHFLLHREGKYKDTLHLIGEHHDGVSKANFSIGPMMQ
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)