Kluczowe dokumenty
SAB2109123
Sigma-Aldrich
Anti-RPS27A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CEP80, UBA80, UBC, UBCEP1, UBCEP80
Wybierz wielkość
100 μL
1840,00 zł
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1840,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
18 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rabbit, bovine, yeast, horse, human, rat, zebrafish, guinea pig, canine, mouse
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPS27A(57396)
Opis ogólny
Ubikwityna, wysoce konserwatywne białko, które odgrywa główną rolę w kierowaniu białek komórkowych do degradacji przez proteosom 26S, jest syntetyzowane jako białko prekursorowe składające się z łańcuchów poliubikwityny lub pojedynczej ubikwityny połączonej z niespokrewnionym białkiem. Gen ten koduje białko fuzyjne składające się z ubikwityny na N-końcu i rybosomalnego białka S27a na C-końcu. Po ekspresji w drożdżach białko jest przetwarzane potranslacyjnie, generując wolny monomer ubikwityny i białko rybosomalne S27a. Białko rybosomalne S27a jest składnikiem podjednostki 40S rybosomu i należy do rodziny białek rybosomalnych S27AE. Zawiera domeny palca cynkowego typu C4 i znajduje się w cytoplazmie. Pseudogeny pochodzące od tego genu są obecne w genomie. Podobnie jak białko rybosomalne S27a, białko rybosomalne L40 jest również syntetyzowane jako białko fuzyjne z ubikwityną; podobnie białko rybosomalne S30 jest syntetyzowane jako białko fuzyjne z ubikwitynopodobnym białkiem fubi. Zidentyfikowano wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptów, które kodują te same białka.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego RPS27A
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LRGGAKKRKKKSYTTPKKNKHKRKKVKLAVLKYYKVDENGKISRLRRECP
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)