Kluczowe dokumenty
SAB2109093
Sigma-Aldrich
Anti-Sgms1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
9530058O11Rik, AI841905, C80702, MGC30540, Mob
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
46 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
canine, mouse, bovine, rabbit, human, guinea pig, rat, horse
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SGMS1(259230)
Opis ogólny
Dwukierunkowa cholinofosfotransferaza lipidowa jest zdolna do przekształcania fosfatydylocholiny (PC) i ceramidu w sfingomielinę (SM) i diacyloglicerol (DAG) i odwrotnie. Kierunek zależy od względnego stężenia DAG i ceramidu jako akceptorów fosfocholiny. Sgms1 bezpośrednio i specyficznie rozpoznaje główną grupę choliny na substracie. Wymaga również dwóch łańcuchów tłuszczowych na cząsteczce donora choliny-P, aby mogła być skutecznie rozpoznawana jako substrat. Sgms1 nie działa wyłącznie jako syntaza SM i hamuje apoptozę, w której pośredniczy BAX, a także zapobiega śmierci komórek w odpowiedzi na bodźce, takie jak nadtlenek wodoru, stres osmotyczny, podwyższona temperatura i egzogennie dostarczane sfingolipidy. Sgms1 może chronić przed śmiercią komórek poprzez odwrócenie indukowanego stresem wzrostu poziomu proapoptotycznego ceramidu.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region mysiego Sgms1
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LTTVMISVVHERVPPKEVQPPLPDTFFDHFNRVQWAFSICEINGMILVGL
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)