Kluczowe dokumenty
SAB2109078
Sigma-Aldrich
Anti-SPIN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
SPIN
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
29 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
canine, rabbit, bovine, rat, mouse, human, guinea pig, horse
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPIN1(57396)
Opis ogólny
SPIN1 may play a role in cell-cycle regulation during the transition from gamete to embryo.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SPIN1
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: YQLLDDYKEGDLRIMPDSNDSPPAEREPGEVVDSLVGKQVEYAKEDGSKR
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide