Key Documents
SAB2109015
Sigma-Aldrich
Anti-NMUR2 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
FM-4, FM4, NMU2R, TGR-1, TGR1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
46 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NMUR2(57396)
Opis ogólny
NMUR2 encodes for one of two G-protein-coupled receptors for the neuropeptide, neuromedin U. This peptide is found in highest levels in the gut and genitourinary system where it potently contracts smooth muscle but is also expressed in the spinal cord and discrete regions of the brain. NMUR2 is highly expressed in the central nervous system.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human NMUR2
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: MSGMEKLQNASWIYQQKLEDPFQKHLNSTEEYLAFLCGPRRSHFFLPVSV
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide