Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB2109008
Sigma-Aldrich
Anti-NR4A1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
GFRP1, HMR, N10, NP10, TR3
Wybierz wielkość
100 μL
1840,00 zł
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1840,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
34 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse, rat, human, rabbit, canine, guinea pig, bovine, horse
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NR4A1(57396)
Opis ogólny
NR4A1 jest członkiem nadrodziny receptorów steroidowo-tarczycowo-retinoidowych. Ekspresja jest indukowana przez fitohemaglutyninę w ludzkich limfocytach i przez stymulację surowicą zatrzymanych fibroblastów. Kodowane białko działa jako jądrowy czynnik transkrypcyjny. Translokacja białka z jądra do mitochondriów indukuje apoptozę.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego NR4A1
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GTPAPSPGPRDHLASDPLTPEFIKPTMDLASPEAAPAAPTALPSFSTFMD
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)