Kluczowe dokumenty
SAB2108992
Sigma-Aldrich
Anti-PREX2 (N-terminal) antibody produced in rabbit FITC conjugated
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Cktsf1b1, Drm, ld
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
182 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine, horse, pig, rabbit, mouse, canine, human, rat
stężenie
0.5 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PREX2(80243)
Opis ogólny
PREX2 functions as a RAC1 guanine nucleotide exchange factor (GEF), activating Rac proteins by exchanging bound GDP for free GTP. Its activity is synergistically activated by phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate and the beta gamma subunits of heterotrimeric G protein. PREX2 mediates the activation of RAC1 in a PI3K-dependent manner. PREX2 may be an important mediator of Rac signaling, acting directly downstream of both G protein-coupled receptors and phosphoinositide 3-kinase.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human PREX2
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: ERDYVGTLEFLVSAFLHRMNQCAASKVDKNVTEETVKMLFSNIEDILAVH
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)