Kluczowe dokumenty
SAB2108984
Sigma-Aldrich
Anti-CLUH (N-terminal) antibody produced in rabbit FITC conjugated
affinity isolated antibody
Synonim(y):
DUBA7, OTDC1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
146 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat, guinea pig, bovine, canine, rabbit, horse, human, mouse
stężenie
0.5 mg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLUH(23277)
Opis ogólny
CLUH jest zaangażowany w prawidłową dystrybucję cytoplazmatyczną mitochondriów.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na N-końcowy region ludzkiego CLUH
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SVFTDGDLGDSGKRKKGLEMDPIDCTPPEYILPGSRERPLCPLQPQNRDW
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)