Key Documents
SAB2108976
Sigma-Aldrich
Anti-IST1 (N-terminal) antibody produced in rabbit FITC conjugated
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CLU1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
40 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rabbit, horse, guinea pig, human, mouse, rat, bovine, canine
stężenie
0.5 mg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IST1(9798)
Opis ogólny
IST1 is proposed to be involved in specific functions of the ESCRT machinery. It is required for efficient abscission during cytokinesis, but not for HIV-1 budding. The involvment in the MVB pathway is not established. IST1 is involved in recruiting VPS4A and/or VPS4B to the midbody of dividing cells.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human IST1
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: INRLKLLEKKKTELAQKARKEIADYLAAGKDERARIRVEHIIREDYLVEA
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1