Merck
SAB2108963
Sigma-Aldrich
Anti-CEMP1 (C-terminal) antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Synonim(y):
DKFZp667A205, FLJ39873, VSIG9, VSTM3, WUCAM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
26 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human
stężenie
0.5 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CEMP1(752014)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human CEMP1
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: RHFLNWALQQREENSGRARRVPPVPRTAPVSKGEGSHPPQNSNGEKVKTI
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide