Kluczowe dokumenty
SAB2108961
Sigma-Aldrich
Anti-RPS28 (N-terminal) antibody produced in rabbit HRP conjugated
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CP-23, CP23
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
8 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
horse, zebrafish, mouse, rabbit, rat, goat, guinea pig, human, bovine
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPS28(6234)
Opis ogólny
Rybosomy, organelle katalizujące syntezę białek, składają się z małej podjednostki 40S i dużej podjednostki 60S. Razem te podjednostki składają się z 4 gatunków RNA i około 80 strukturalnie różnych białek. Gen ten koduje białko rybosomalne, które jest składnikiem podjednostki 40S. Białko należy do rodziny białek rybosomalnych S28E. Jest ono zlokalizowane w cytoplazmie. Jak to jest typowe dla genów kodujących białka rybosomalne, istnieje wiele przetworzonych pseudogenów tego genu rozproszonych w genomie.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na N-końcowy region ludzkiego RPS28
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: RTGSQGQCTQVRVEFMDDTSRSIIRNVKGPVREGDVLTLLESEREARRLR
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)