Key Documents
SAB2108956
Sigma-Aldrich
Anti-CH25H (C-terminal) antibody produced in rabbit FITC conjugated
affinity isolated antibody
Synonim(y):
S28
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
32 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine, zebrafish, rabbit, mouse, rat, guinea pig, goat, horse, human
stężenie
0.5 mg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CH25H(9023)
Opis ogólny
This is an intronless gene that is involved in cholesterol and lipid metabolism. The encoded protein is a membrane protein and contains clusters of histidine residues essential for catalytic activity. Unlike most other sterol hydroxylases, this enzyme is a member of a small family of enzymes that utilize diiron cofactors to catalyze the hydroxylation of hydrophobic substrates.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human CH25H
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: VTLLGCHPLTTLTFHVVNIWLSVEDHSGYNFPWSTHRLVPFGWYGGVVHH
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1