Kluczowe dokumenty
SAB2108944
Sigma-Aldrich
Anti-EIF3I (C-terminal) antibody produced in rabbit FITC conjugated
affinity isolated antibody
Synonim(y):
EIF3S2, PRO2242, TRIP-1, TRIP1, eIF3-beta
Wybierz wielkość
100 μL
1970,00 zł
1970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1970,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
1970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
36 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
guinea pig, bovine, horse, canine, mouse, human, rabbit, rat
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EIF3I(8668)
Opis ogólny
EIF3I jest składnikiem kompleksu eukariotycznego czynnika inicjacji translacji 3 (eIF-3), który jest wymagany do kilku etapów inicjacji syntezy białek. Kompleks eIF-3 wiąże się z rybosomem 40S i ułatwia rekrutację eIF-1, eIF-1A, eIF-2:GTP:metionylo-tRNAi i eIF-5 w celu utworzenia kompleksu preinicjacyjnego 43S (43S PIC). Kompleks eIF-3 stymuluje rekrutację mRNA do 43S PIC i skanowanie mRNA w celu rozpoznania AUG. Kompleks eIF-3 jest również wymagany do demontażu i recyklingu postterminacyjnych kompleksów rybosomalnych, a następnie zapobiega przedwczesnemu łączeniu się podjednostek rybosomalnych 40S i 60S przed inicjacją.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: NVKEHSRQINDIQLSRDMTMFVTASKDNTAKLFDSTTLEHQKTFRTERPV
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)