Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB2108934
Sigma-Aldrich
Anti-G6PC3 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
TSG-6, TSG6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
39 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat, bovine, mouse, human, rabbit, zebrafish, canine, guinea pig, horse
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... G6PC3(57396)
Opis ogólny
This gene encodes the catalytic subunit of glucose-6-phosphatase (G6Pase). G6Pase is located in the endoplasmic reticulum (ER) and catalyzes the hydrolysis of glucose-6-phosphate to glucose and phosphate in the last step of the gluconeogenic and glycogenolytic pathways. Mutations in this gene result in autosomal recessive severe congenital neutropenia. Multiple transcript variants have been found for this gene, only one of which is expected to express a protein.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human G6PC3
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: ESGYYSQAPAQVHQFPSSCETGPGSPSGHCMITGAALWPIMTALSSQVAT
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide