Kluczowe dokumenty
SAB2108927
Sigma-Aldrich
Anti-TNAIP6 (C-terminal) antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Synonim(y):
GPR120, GPR129, GT01, MGC119984, PGR4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
30 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine, horse, rabbit, canine, guinea pig, human, mouse, rat
stężenie
0.5 mg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNFAIP6(7130)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest białkiem wydzielniczym, które zawiera domenę wiążącą hialuronian, a zatem jest członkiem rodziny białek wiążących hialuronian. Wiadomo, że domena wiążąca hialuronian jest zaangażowana w stabilność macierzy zewnątrzkomórkowej i migrację komórek. Wykazano, że białko to tworzy stabilny kompleks z inhibitorem inter-alfa (I alfa I), a tym samym zwiększa aktywność hamującą proteazy serynowej I alfa I, co jest ważne w sieci proteaz związanej ze stanem zapalnym. Gen ten może być indukowany przez cytokiny prozapalne, takie jak czynnik martwicy nowotworów alfa i interleukina-1. Podwyższony poziom tego białka występuje w płynie maziowym pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów i reumatoidalnym zapaleniem stawów.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DIISTGNVMTLKFLSDASVTAGGFQIKYVAMDPVSKSSQGKNTSTTGN
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)