Kluczowe dokumenty
SAB2108922
Sigma-Aldrich
Anti-IDUA (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CRISTIN1, PWTSR, THSD2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
74 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human, canine, bovine, rat, guinea pig, horse, mouse
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IDUA(57396)
Opis ogólny
This gene encodes an enzyme that hydrolyzes the terminal alpha-L-iduronic acid residues of two glycosaminoglycans, dermatan sulfate and heparan sulfate. This hydrolysis is required for the lysosomal degradation of these glycosaminoglycans. Mutations in this gene that result in enzymatic deficiency lead to the autosomal recessive disease mucopolysaccharidosis type I (MPS I).
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human IDUA
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: DPVAAAPRPLPAGGRLTLRPALRLPSLLLVHVCARPEKPPGQVTRLRALP
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide