Kluczowe dokumenty
SAB2108915
Sigma-Aldrich
Anti-MS4A3 (N-terminal) antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Synonim(y):
FIME, KIAA1171, MGC102885
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
24 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human
stężenie
0.5 mg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MS4A3(932)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny genów 4A rozprzestrzeniających błonę. Członkowie tej rodziny białek charakteryzują się wspólnymi cechami strukturalnymi i podobnymi granicami splicingu intron/ekson oraz wykazują unikalne wzorce ekspresji wśród komórek krwiotwórczych i tkanek nielimfoidalnych. Ten członek rodziny prawdopodobnie odgrywa rolę w transdukcji sygnału i może funkcjonować jako podjednostka związana z kompleksami receptorów. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na 11q12, wśród grupy spokrewnionych członków rodziny. Alternatywny splicing może skutkować wieloma wariantami transkryptu; jednak nie wszystkie warianty zostały w pełni opisane.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: AGPEELNTSVYQPIDGSPDYQKAKLQVLGAIQILNAAMILALGVFLGSLQ
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)