Merck
SAB2108913
Sigma-Aldrich
Anti-RSPO3 (C-terminal) antibody produced in rabbit HRP conjugated
affinity isolated antibody
Synonim(y):
DT2P1G7, LCMR1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
31 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
canine, bovine, human, horse, rabbit, mouse, rat, guinea pig
stężenie
0.5 mg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RSPO3(84870)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the thrombospondin type 1 repeat supergene family. In addition, the protein contains a furin-like cysteine-rich region. Furin-like repeat domains have been found in a variety of eukaryotic proteins involved in the mechanism of signal transduction by receptor tyrosine kinases.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human RSPO3
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: QRKKCQKGERGKKGRERKRKKPNKGESKEAIPDSKSLESSKEIPEQRENK
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1