SAB2108883
Anti-IL1B (N-terminal) antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
1970,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1970,00 zł
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
17 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse, human, rabbit, horse, canine
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL1B(3553)
Opis ogólny
Immunogen
Sekwencja
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)