Key Documents
SAB2108870
Sigma-Aldrich
Anti-EME2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ENV, ENVW, ERVWE1, HERV-7q, HERV-W-ENV
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
41 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EME2(57396)
Opis ogólny
EME2 forms a heterodimer with MUS81 that functions as an XPF-type flap/fork endonuclease in DNA repair .
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of Human EME2
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: TTARPHLAVIGLDAYLWSRQHVSRGTQQPESPKVAGAEVAVSWPEVEEVR
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide