SAB2108861
Anti-GUCA2A antibody produced in rabbit HRP conjugated
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CPT1-M, CPT1M, CPTI, KIAA1670, M-CPT1
Wybierz wielkość
1970,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1970,00 zł
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
12 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rabbit, horse, pig, bovine, rat, mouse, yeast, guinea pig, human
stężenie
0.5 mg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GUCA2A(2980)
Opis ogólny
Sekwencja
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)