Kluczowe dokumenty
SAB2108852
Sigma-Aldrich
Anti-NOX5 (C-terminal) antibody produced in rabbit FITC conjugated
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
62 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human, rabbit, pig, bovine
stężenie
0.5 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NOX5(79400)
Opis ogólny
This gene is predominantly expressed in the testis and lymphocyte-rich areas of spleen and lymph nodes. It encodes a calcium-dependen NADPH oxidase that generates superoxide, and functions as a calcium-dependent proton channel that may regulate redox-dependent processes in lymphocytes and spermatozoa. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human NOX5
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: DQAEEAQYGRFLELHMYMTSALGKNDMKAIGLQMALDLLANKEKKDSITG
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1