Kluczowe dokumenty
SAB2108851
Sigma-Aldrich
Anti-NOX5 (C-terminal) antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
62 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rabbit, bovine, pig, human
stężenie
0.5 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NOX5(79400)
Opis ogólny
Gen ten ulega ekspresji głównie w jądrach i bogatych w limfocyty obszarach śledziony i węzłów chłonnych. Koduje on zależną od wapnia oksydazę NADPH, która generuje nadtlenek i działa jako zależny od wapnia kanał protonowy, który może regulować procesy zależne od redoks w limfocytach i plemnikach. Dla tego genu opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na C-końcowy region ludzkiego NOX5
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DQAEEAQYGRFLELHMYMTSALGKNDMKAIGLQMALDLLANKEKKDSITG
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)