Kluczowe dokumenty
SAB2108829
Sigma-Aldrich
Anti-DAG1 antibody produced in rabbit HRP conjugted
affinity isolated antibody
Synonim(y):
HPE9, THP1, THP2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
27 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine, horse, zebrafish, canine, pig, human, rabbit, mouse, guinea pig
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DAG1(1605)
Opis ogólny
Gen ten koduje dystroglikan, centralny składnik kompleksu dystrofina-glikoproteina, który łączy macierz zewnątrzkomórkową i cytoszkielet w mięśniach szkieletowych. Kodowana preproteina ulega O- i N-glikozylacji oraz obróbce proteolitycznej w celu wytworzenia podjednostek alfa i beta. Wiadomo, że niektóre mutacje w tym genie powodują różne formy dystrofii mięśniowej. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu, z których wszystkie kodują to samo białko.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego alfa-DAG1
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: AIGPPTTAIQEPPSRIVPTPTSPAIAPPTETMAPPVRDPVPGKPTVTIRT
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)