Merck
SAB2108816
Sigma-Aldrich
Anti-CSF1 antibody produced in rabbit FITC conjugated
affinity isolated antibody
Synonim(y):
C6orf23, G6D, LY6-D, MEGT1, MGC150334
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
57 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
pig, guinea pig, human, mouse, rat, canine
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSF1(1435)
Opis ogólny
CSF1 is a cytokine that controls the production, differentiation, and function of macrophages. The active form of the protein is found extracellularly as a disulfide-linked homodimer, and is thought to be produced by proteolytic cleavage of membrane-bound
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human CSF1
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: SGSVLPLGELEGRRSTRDRRSPAEPEGGPASEGAARPLPRFNSVPLTDTG
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1