Kluczowe dokumenty
SAB2108804
Sigma-Aldrich
Anti-GH1 (C-terminal) antibody produced in rabbit FITC conjugate
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
20 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse, pig, rabbit, human, horse, bovine, rat, goat
stężenie
0.5 mg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GH1(2688)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny hormonów somatotropiny/prolaktyny, które odgrywają ważną rolę w kontroli wzrostu. Gen ten, wraz z czterema innymi pokrewnymi genami, znajduje się w locus hormonu wzrostu na chromosomie 17, gdzie są one przeplatane w tej samej orientacji transkrypcyjnej; układ, który, jak się uważa, wyewoluował w wyniku serii duplikacji genów. Pięć genów ma niezwykle wysoki stopień identyczności sekwencji. Alternatywny splicing generuje dodatkowe izoformy każdego z pięciu hormonów wzrostu, prowadząc do dalszej różnorodności i potencjału specjalizacji. Ten konkretny członek rodziny ulega ekspresji w przysadce mózgowej, ale nie w tkance łożyskowej, jak ma to miejsce w przypadku pozostałych czterech genów w locus hormonu wzrostu. Mutacje lub delecje genu prowadzą do niedoboru hormonu wzrostu i niskiego wzrostu.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: TYSKFDTNSHNDDALLKNYGLLYCFRKDMDKVETFLRIVQCRSVEGSCGF
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)