SAB2108707
Anti-RHBDF1
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- Dist1, Anti- EGFR-RS, Anti- FLJ2235, Anti- FLJ22357, Anti-C16orf8
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
97 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, guinea pig, horse, rat, rabbit, dog, bovine, human
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
nr dostępu
NM_022450
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... RHBDF1(64285)
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3