Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
SAB2108669
Sigma-Aldrich
Anti-GLUD1
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- GDH1, Anti- GLUD, Anti- MGC132003, Anti-GDH
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
56 kDa
reaktywność gatunkowa
human, dog, bovine, pig, rabbit, rat, mouse, horse, sheep
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nr dostępu
NM_005271
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GLUD1(2746)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego GLUD1
Działania biochem./fizjol.
Dehydrogenaza L-glutaminianowa (EC 1.4.1.3) odgrywa kluczową rolę w metabolizmie azotu u roślin i zwierząt. Dehydrogenaza glutaminianowa występuje we wszystkich organizmach i katalizuje oksydacyjną deaminację 1-glutaminianu do 2-oksoglutaranu. Glutaminian, główny substrat GLUD, występuje w mózgu w stężeniach wyższych niż w innych narządach. W tkance nerwowej GLUD wydaje się funkcjonować zarówno w syntezie, jak i katabolizmie glutaminianu i być może w detoksykacji amoniaku. Dehydrogenaza L-glutaminianowa (EC 1.4.1.3) odgrywa kluczową rolę w metabolizmie azotu u roślin i zwierząt. Dehydrogenaza glutaminianowa występuje we wszystkich organizmach i katalizuje oksydacyjną deaminację 1-glutaminianu do 2-oksoglutaranu (Smith et al., 2001 [PubMed 11254391]). Glutaminian, główny substrat GLUD, jest obecny w mózgu w stężeniach wyższych niż w innych narządach. W tkance nerwowej GLUD wydaje się funkcjonować zarówno w syntezie, jak i katabolizmie glutaminianu i być może w detoksykacji amoniaku (Mavrothalassitis et al., 1988 [PubMed 3368458]).[dostarczone przez OMIM]. Uwaga dotycząca publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-51 M20867.1 1-51 52-3120 BC112946.1 16-3084
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: AKAGVKINPKNYTDNELEKITRRFTMELAKKGFIGPGIDVPAPDMSTGER
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)