Kluczowe dokumenty
SAB2108636
Sigma-Aldrich
Anti-FTL
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- NBIA3, Anti-MGC71996
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
20 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nr dostępu
NM_000146
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FTL(2512)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego FTL
Działania biochem./fizjol.
FTL jest lekką podjednostką białka ferrytyny. Ferrytyna jest głównym wewnątrzkomórkowym białkiem magazynującym żelazo u prokariotów i eukariotów. Składa się z 24 podjednostek ciężkich i lekkich łańcuchów ferrytyny. Różnice w składzie podjednostek ferrytyny mogą wpływać na szybkość pobierania i uwalniania żelaza w różnych tkankach. Główną funkcją ferrytyny jest przechowywanie żelaza w stanie rozpuszczalnym i nietoksycznym. Defekty w genie lekkiego łańcucha ferrytyny są związane z kilkoma chorobami neurodegeneracyjnymi i zespołem hiperferrytynemii-zaćmy. Gen ten koduje lekką podjednostkę białka ferrytyny. Ferrytyna jest głównym wewnątrzkomórkowym białkiem magazynującym żelazo u prokariotów i eukariotów. Składa się z 24 podjednostek ciężkich i lekkich łańcuchów ferrytyny. Różnice w składzie podjednostek ferrytyny mogą wpływać na szybkość pobierania i uwalniania żelaza w różnych tkankach. Główną funkcją ferrytyny jest przechowywanie żelaza w stanie rozpuszczalnym i nietoksycznym. Defekty w genie lekkiego łańcucha ferrytyny są związane z kilkoma chorobami neurodegeneracyjnymi i zespołem hiperferrytynemii-zaćmy. Gen ten posiada wiele pseudogenów. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ALLDLHALGSARTDPHLCDFLETHFLDEEVKLIKKMGDHLTNLHRLGGPE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhangwei Hu et al.
Oncology letters, 17(1), 314-322 (2019-01-19)
Head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) is the sixth most common cancer in the world, yet current treatment options are associated with limited success. The aim of the present study was to investigate the expression of ferritin in HNSCC