Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2108627
Sigma-Aldrich
Anti-CBX2
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- M33, Anti- MGC10561, Anti- SRXY5, Anti-CDCA6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
56 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, guinea pig, rat, human, rabbit, bovine, mouse
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
nr dostępu
NM_005189
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CBX2(84733)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiej CBX2
Działania biochem./fizjol.
CBX2 zawiera 1 domenę wiążącą DNA haka A.T i 1 domenę chromosomową. CBX2 jest składnikiem wielobiałkowego kompleksu PRC1 grupy Polycomb (PcG), kompleksu wymaganego do utrzymania transkrypcyjnie represyjnego stanu wielu genów, w tym genów Hox, w trakcie rozwoju. Kompleks PcG PRC1 działa poprzez remodeling chromatyny i modyfikację histonów; pośredniczy w monoubikwitynacji histonu H2A ′Lys-119′, czyniąc chromatynę dziedzicznie zmienioną w jej ekspresji.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SSSSSSSTSSSSDEEDDSDLDAKRGPRGRETHPVPQKKAQILVAKPEL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)