Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB2108611
Sigma-Aldrich
Anti-SELENBP1
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- LPSB, Anti- SP56, Anti- hSBP, Anti- hSP56, Anti-FLJ13813
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
44 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, bovine, human, rat, mouse, dog, horse
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nr dostępu
Q49AQ8
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SELENBP1(8991)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego SELENBP1
Działania biochem./fizjol.
SELENBP1 należy do rodziny białek wiążących selen. Selen jest niezbędnym składnikiem odżywczym, który wykazuje silne właściwości przeciwnowotworowe, a jego niedobór może powodować pewne choroby neurologiczne. Zaproponowano, że w działaniu selenu w zapobieganiu nowotworom i chorobom neurologicznym mogą pośredniczyć białka wiążące selen.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: KQFYPDLIREGSVMLQVDVDTVKGGLKLNPNFLVDFGKEPLGPALAHELR
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Arjan Pol et al.
Nature genetics, 50(1), 120-129 (2017-12-20)
Selenium-binding protein 1 (SELENBP1) has been associated with several cancers, although its exact role is unknown. We show that SELENBP1 is a methanethiol oxidase (MTO), related to the MTO in methylotrophic bacteria, that converts methanethiol to H2O2, formaldehyde, and H2S