Kluczowe dokumenty
SAB2108608
Sigma-Aldrich
Anti-HADHB
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- ECHB, Anti- MSTP029, Anti- MTPB, Anti- TP-BETA, Anti-MGC87480
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
47 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, pig, dog, rat
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nr dostępu
NM_000183
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HADHB(3032)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego HADHB
Działania biochem./fizjol.
HADHB jest podjednostką beta mitochondrialnego białka trójfunkcyjnego, które katalizuje ostatnie trzy etapy mitochondrialnej beta-oksydacji długołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Związany z błoną mitochondrialną heterokompleks składa się z czterech podjednostek alfa i czterech podjednostek beta, przy czym podjednostka beta katalizuje aktywność tiolazy 3-ketoacylo-CoA. Mutacje w genie HADHB powodują niedobór trójfunkcyjnego białka. Białko to może również wiązać RNA i zmniejszać stabilność niektórych mRNA. Gen ten koduje podjednostkę beta mitochondrialnego białka trójfunkcyjnego, które katalizuje ostatnie trzy etapy mitochondrialnej beta-oksydacji długołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Związany z błoną mitochondrialną heterokompleks składa się z czterech podjednostek alfa i czterech podjednostek beta, przy czym podjednostka beta katalizuje aktywność tiolazy 3-ketoacylo-CoA. Mutacje w tym genie powodują niedobór trójfunkcyjnego białka. Kodowane białko może również wiązać RNA i zmniejszać stabilność niektórych mRNA. Geny podjednostek alfa i beta mitochondrialnego białka trójfunkcyjnego sąsiadują ze sobą w ludzkim genomie w orientacji head-to-head. Znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptów; jednak ich pełna długość nie jest znana. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, należy zapoznać się z rekordem Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LLLGPTYATPKVLEKAGLTMNDIDAFHEAFSGQILANFKAMDSDWFAE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)