Key Documents
SAB2108574
Sigma-Aldrich
Anti-MTTP
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- MGC149819, Anti- MGC149820, Anti- MTP, Anti-ABL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
97 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rabbit, human, mouse, dog, horse, bovine, guinea pig
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
nr dostępu
NM_000253
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MTTP(4547)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human MTTP
Działania biochem./fizjol.
MTP encodes the large subunit of the heterodimeric microsomal triglyceride transfer protein. Protein disulfide isomerase (PDI) completes the heterodimeric microsomal triglyceride transfer protein, which has been shown to play a central role in lipoprotein assembly. Mutations in MTP can cause abetalipoproteinemia.MTP encodes the large subunit of the heterodimeric microsomal triglyceride transfer protein. Protein disulfide isomerase (PDI) completes the heterodimeric microsomal triglyceride transfer protein, which has been shown to play a central role in lipoprotein assembly. Mutations in MTP can cause abetalipoproteinemia.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: MILLAVLFLCFISSYSASVKGHTTGLSLNNDRLYKLTYSTEVLLDRGKGK
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3