Kluczowe dokumenty
SAB2108568
Sigma-Aldrich
Anti-FAM107A
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti- FLJ30158, Anti- FLJ45473, Anti- TU3A, Anti-DRR1
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
17 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, bovine, human, mouse, dog, rat
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
nr dostępu
NM_007177
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FAM107A(11170)
Opis ogólny
FAM107A (rodzina o podobieństwie sekwencji 107, członek A) ulega ekspresji na wysokim poziomie w mózgu i sercu. Posiada sygnał lokalizacji jądrowej (NLS) i zwiniętą domenę. FAM107A ma 144 aminokwasy i znajduje się na ludzkim chromosomie 3p14.3.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego FAM107A
Zastosowanie
Anty-FAM107A został użyty do ilościowego określenia poziomu białka DRR1.[1]
Działania biochem./fizjol.
FAM107A (rodzina o podobieństwie sekwencji 107, członek A) uczestniczy w przeżyciu komórek neuronalnych. Nadekspresja FAM107A ma zdolność do hamowania rozwoju komórek nowotworowych. Odgrywa ważną rolę w rozwoju zarodka. FAM107A uczestniczy w inwazji komórek. Białko to moduluje dynamikę FA i ruch komórek.
Kiedy FAM107A jest transfekowany do linii komórkowych, w których nie ulega ekspresji, hamuje wzrost komórek. Może odgrywać rolę w rozwoju nowotworów.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: RLQCPFEQELLRRQQRLNQLEKPPEKEEDHAPEFIKVRENLRRIATLTSE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
FAM107A (family with sequence similarity 107, member A)
Kadomatsu K and Mu P
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology (2011)
Tanja Jene et al.
Psychoneuroendocrinology, 91, 149-158 (2018-03-21)
Understanding the neurobiological mechanisms underlying the response to an acute stressor may provide novel insights into successful stress-coping strategies. Acute behavioral stress-effects may be restricted to a specific time window early after stress-induction. However, existing behavioral test batteries typically span