Kluczowe dokumenty
SAB2108539
Sigma-Aldrich
Anti-RBM45
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- FLJ44612, Anti-DRB1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
53 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, human, rat
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
nr dostępu
NM_152945
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RBM45(129831)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego RBM45
Działania biochem./fizjol.
RBM45 jest białkiem wiążącym RNA o specyficzności wiązania poli(C). Może odgrywać ważną rolę w rozwoju neuronalnym. RBM45 zawiera 3 domeny RRM (motyw rozpoznawania RNA).
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MRQEALGHEPRVNMFPFEQQSEFSSFDKNDSRGQEAISKRLSVSRVPFT
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)