Kluczowe dokumenty
SAB2108509
Sigma-Aldrich
Anti-NR1I3
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti- AA209988, Anti- Care2, Anti- ESTM32, Anti- MB67, Anti-CAR
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
39 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nr dostępu
NM_009803
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NR1I3(12355)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego mysiego NR1I3
Działania biochem./fizjol.
NR1I3 pośredniczy w indukcji transkrypcji genów cytochromu P450 (CYP) przez fenobarbital (PB) i induktory typu PB. Aktywacja NR1I3 indukuje wątrobową ekspresję enzymów detoksykacyjnych i transporterów oraz zwiększa rozmiar wątroby. NR1I3 może również regulować zarówno homeostazę wątroby, jak i nowotworzenie w odpowiedzi na stres ksenobiotyczny.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: QQSRLQSRFLYAKLMGLLADLRSINNAYSYELQRLEELSAMTPLLGEICS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)