Kluczowe dokumenty
SAB2108459
Sigma-Aldrich
Anti-GAS7
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-MLL/GAS7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
54 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rabbit, bovine, dog, rat, guinea pig, horse
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nr dostępu
NM_201433
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GAS7(8522)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego GAS7
Działania biochem./fizjol.
Gen specyficzny dla zatrzymania wzrostu 7 (GAS7) ulega ekspresji głównie w terminalnie zróżnicowanych komórkach mózgu i głównie w dojrzałych neuronach Purkinjego móżdżku. GAS7 odgrywa przypuszczalną rolę w rozwoju neuronów.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PGSHRSSLPPTVNGYHASGTPAHPPETAHMSVRKSTGDSQNLGSSSPSKK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)