Kluczowe dokumenty
SAB2108409
Sigma-Aldrich
Anti-SLC5A2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
73kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC5A2(6524)
Immunogen
Immunogen dla przeciwciała anty-SLC5A2: syntetyczny peptyd skierowany do środkowego regionu ludzkiego SLC5A2
Działania biochem./fizjol.
Wydajny transport substratów w nerkach ssaków jest zapewniony przez skoordynowane działanie kotransportera Na+/glukozy o wysokim powinowactwie i wysokim powinowactwie oraz niskiej pojemności, ułożonych szeregowo wzdłuż kanalików proksymalnych nerki.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SSTCYQPRPDSYHLLRDPVTGDLPWPALLLGLTIVSGWYWCSDQVIVQRC
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)