Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2108342
Sigma-Aldrich
Anti-SGK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μL
2420,00 zł
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
49kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, rabbit, bovine, human, mouse, rat, dog, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SGK1(6446)
Opis ogólny
SGK1 (serum/glucocorticoid regulated kinase 1) koduje kinazę serynowo-treoninową i jest strukturalnie i funkcjonalnie homologiczna do kinaz z rodziny AKT (kinaza białkowa B). SGK1 ulega wszechobecnej ekspresji we wszystkich tkankach i dominuje w nerkach. Gen SKG1 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 6q23.2.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiej SGK1
Działania biochem./fizjol.
Gen SGK1 (serum/glucocorticoid regulated kinase 1) jest związany z wieloma procesami patofizjologicznymi, takimi jak autofagia, transport jonów, proliferacja, metabolizm, zapalenie, zespół i stres retikulum endoplazmatycznego. Odwodnienie komórek, zwiększone stężenie soli zewnątrzkomórkowej, hormony takie jak glukokortykoidy, mineralokortykoidy, transformujący czynnik wzrostu β i mediatory (cytokiny), takie jak interleukina -6, stymulują działanie SGK1. Ekspresja genu SGK1 jest regulowana przez sygnały komórkowe obejmujące cytozolowy Ca2+, cykliczny AMP (monofosforan adenozyny), kinazę białkową aktywowaną stresem (SAPK2 (kinaza serynowo-treoninowa 2), kinaza p38), kinaza białkowa C. Również insulina i insulinopodobny czynnik wzrostu, ERK (kinaza regulowana sygnałem zewnątrzkomórkowym) 1/2 i wątrobowy czynnik wzrostu indukują transkrypcję SGK1. Zwiększoną regulację SGK1 obserwuje się w cukrzycy, marskości wątroby, kłębuszkowym zapaleniu nerek, dializie i kilku nowotworach.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ANPSPSPSQQINLGPSSNPHAKPSDFHFLKVIGKGSFGKVLLARHKAE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Associations of the Serum/Glucocorticoid Regulated Kinase Genes With BP Changes and Hypertension Incidence: The Gensalt Study.
Zhang D, et al.
American Journal of Hypertension, 30(1), 95-101 (2016)
Single nucleotide polymorphism microarray analysis in cortisol-secreting adrenocortical adenomas identifies new candidate genes and pathways.
Ronchi C L, et al.
Neoplasia, 14(3), 206-218 (2012)
SGK1 inhibits PM2. 5-induced apoptosis and oxidative stress in human lung alveolar epithelial A549 cells.
Li J, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 496(4), 1291-1295 (2018)
Lnc-SGK1 induced by Helicobacter pylori infection and highsalt diet promote Th2 and Th17 differentiation in human gastric cancer by SGK1/Jun B signaling.
Yao Y, et al.
Oncotarget, 7(15), 20549-20549 (2016)