Kluczowe dokumenty
SAB2108287
Sigma-Aldrich
Anti-MMP3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
43kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MMP3(4314)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego MMP3
Działania biochem./fizjol.
MMP3 może rozkładać fibronektynę, lamininę, żelatyny typu I, III, IV i V; kolageny III, IV, X i IX oraz proteoglikany chrząstki. MMP3 aktywuje prokolagenazę. Białka z rodziny metaloproteinaz macierzy (MMP) biorą udział w rozkładzie macierzy zewnątrzkomórkowej w normalnych procesach fizjologicznych, takich jak rozwój embrionalny, rozmnażanie i przebudowa tkanek, a także w procesach chorobowych, takich jak zapalenie stawów i przerzuty. Większość MMP jest wydzielana jako nieaktywne proproteiny, które są aktywowane po rozszczepieniu przez zewnątrzkomórkowe proteinazy. Gen ten koduje enzym, który degraduje fibronektynę, lamininę, kolageny III, IV, IX i X oraz proteoglikany chrząstki. Uważa się, że enzym ten bierze udział w naprawie ran, progresji miażdżycy i inicjacji nowotworów. Gen jest częścią klastra genów MMP, które lokalizują się na chromosomie 11q22.3. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, należy zapoznać się z rekordem Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: AEDFPGIDSKIDAVFEEFGFFYFFTGSSQLEFDPNAKKVTHTLKSNSWLN
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)