Kluczowe dokumenty
SAB2108282
Sigma-Aldrich
Anti-MED8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
33kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, dog, rabbit, bovine, human, horse, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... MED8(112950)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human MED8
Działania biochem./fizjol.
MED8 is a protein that is one of more than 20 subunits of the mediator complex, first identified in S. cerevisiae, that is required for activation of transcription. MED8 also interacts with elongins B and C, and CUL2 and RBX1, to reconstitute a ubiquitin ligase.This gene encodes a protein that is one of more than 20 subunits of the mediator complex, first identified in S. cerevisiae, that is required for activation of transcription. The product of this gene also interacts with elongins B and C, and CUL2 and RBX1, to reconstitute a ubiquitin ligase. Two alternative transcripts encoding different isoforms have been described.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: MQREEKQLEASLDALLSQVADLKNSLGSFICKLENEYGRLTWPSVLDSFA
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)