Kluczowe dokumenty
SAB2108190
Sigma-Aldrich
Anti-OAS1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
42kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OAS1(4938)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego OAS1
Działania biochem./fizjol.
OAS1 jest członkiem rodziny syntetazy 2-5A, niezbędnych białek zaangażowanych we wrodzoną odpowiedź immunologiczną na infekcję wirusową. Jest indukowana przez interferony i wykorzystuje trifosforan adenozyny w reakcjach nukleotydylotransferaz specyficznych dla 2′ do syntezy 2′,5′-oligoadenylanów (2-5A). Cząsteczki te aktywują utajoną RNazę L, co skutkuje degradacją wirusowego RNA i zahamowaniem replikacji wirusa. Mutacje w tym genie są związane z podatnością gospodarza na infekcję wirusową. Gen ten koduje członka rodziny syntetazy 2-5A, niezbędnych białek zaangażowanych we wrodzoną odpowiedź immunologiczną na infekcję wirusową. Kodowane białko jest indukowane przez interferony i wykorzystuje trifosforan adenozyny w specyficznych dla 2′ reakcjach transferu nukleotydów do syntezy 2′,5′-oligoadenylanów (2-5A). Cząsteczki te aktywują utajoną RNazę L, co skutkuje degradacją wirusowego RNA i zahamowaniem replikacji wirusa. Trzej znani członkowie tej rodziny genów znajdują się w klastrze na chromosomie 12. Mutacje w tym genie zostały powiązane z podatnością gospodarza na infekcję wirusową. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GWRQLAQEAEAWLNYPCFKNWDGSPVSSWILLVRPPASSLPFIPAPLHEA
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)