Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB2108147
Sigma-Aldrich
Anti-GSR antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μL
2020,00 zł
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2020,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
56kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rabbit, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSR(2936)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany w stronę N-końcowego regionu ludzkiego GSR
Działania biochem./fizjol.
GSR należy do rodziny oksydoreduktaz nukleotydowo-siarczkowych klasy I. Utrzymuje wysoki poziom zredukowanego glutationu w cytozolu. Zarówno glutation, jak i reduktaza glutationowa są indukowalne przez D3T, a regulacja biosyntezy GSH leży u podstaw cytoprotekcji za pośrednictwem D3T przed uszkodzeniem ludzkich komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych wywołanym przez ROS/RNS.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PTIEVSGKKYTAPHILIATGGMPSTPHESQIPGASLGITSDGFFQLEELP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Heloina Nathalliê Mariano da Silva et al.
Frontiers in physiology, 12, 649793-649793 (2021-05-14)
The mdx mouse phenotype aggravated by chronic exercise on a treadmill makes this murine model more reliable for the study of muscular dystrophy. Thus, to better assess the Tempol effect on dystrophic pathways, the analyses in this study were performed