Kluczowe dokumenty
SAB2108109
Sigma-Aldrich
Anti-DCN antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
36kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, horse, mouse, human, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DCN(1634)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego DCN
Działania biochem./fizjol.
DCN jest małym proteoglikanem macierzy komórkowej lub okołokomórkowej, który jest blisko spokrewniony pod względem struktury z białkiem biglycan. Uważa się, że DCN i biglycan są wynikiem duplikacji genów. Białko to jest składnikiem tkanki łącznej, wiąże się z włóknami kolagenu typu I i odgrywa rolę w montażu macierzy. Zawiera jeden przyłączony łańcuch glikozaminoglikanu. Białko to jest zdolne do hamowania wzrostu różnych linii komórek nowotworowych. Znanych jest wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu dla tego genu. Ten gen jest genem kandydującym dla zespołu Marfana. Białko kodowane przez ten gen jest małym proteoglikanem macierzy komórkowej lub okołokomórkowej, który jest blisko spokrewniony w strukturze z białkiem biglikanu. Uważa się, że kodowane białko i biglikan są wynikiem duplikacji genu. Białko to jest składnikiem tkanki łącznej, wiąże się z włóknami kolagenu typu I i odgrywa rolę w montażu macierzy. Zawiera jeden przyłączony łańcuch glikozaminoglikanu. Białko to jest zdolne do hamowania wzrostu różnych linii komórek nowotworowych. Znanych jest wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu dla tego genu. Gen ten jest genem kandydującym dla zespołu Marfana.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: FCPPGHNTKKASYSGVSLFSNPVQYWEIQPSTFRCVYVRSAIQLGNYK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)