Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB2108100
Sigma-Aldrich
Anti-CCR5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μL
2020,00 zł
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2020,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
41kDa
reaktywność gatunkowa
pig, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCR5(1234)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego CCR5
Działania biochem./fizjol.
CCR5 jest członkiem rodziny receptorów chemokin beta, który jest przewidywany jako siedmioprzezbłonowe białko podobne do receptorów sprzężonych z białkiem G. Białko to ulega ekspresji w limfocytach T i makrofagach i jest ważnym receptorem dla wirusów tropowych makrofagów, w tym HIV, które wnikają do komórek gospodarza. Wadliwe allele tego genu są związane z odpornością na zakażenie wirusem HIV. Ligandy tego receptora obejmują białko chemoatraktantu monocytów 2 (MCP-2), białko zapalne makrofagów 1 alfa (MIP-1 alfa), białko zapalne makrofagów 1 beta (MIP-1 beta) i białko regulowane przez aktywację normalnej ekspresji T i wydzielania (RANTES). Ekspresję tego białka wykryto również w linii komórek promielocytowych, co sugeruje, że CCR5 może odgrywać rolę w proliferacji i różnicowaniu linii granulocytów. Gen ten znajduje się w regionie klastra genów receptorów chemokinowych. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące to samo białko. Gen ten koduje członka rodziny receptorów chemokin beta, który jest przewidywany jako siedmiobłonowe białko podobne do receptorów sprzężonych z białkiem G. Białko to ulega ekspresji przez limfocyty T i makrofagi i wiadomo, że jest ważnym współreceptorem dla wirusów tropowych makrofagów, w tym HIV, w celu wniknięcia do komórek gospodarza. Wadliwe allele tego genu są związane z odpornością na zakażenie wirusem HIV. Ligandy tego receptora obejmują białko chemoatraktantu monocytów 2 (MCP-2), białko zapalne makrofagów 1 alfa (MIP-1 alfa), białko zapalne makrofagów 1 beta (MIP-1 beta) i białko regulowane przez aktywację normalnej ekspresji i wydzielania limfocytów T (RANTES). Ekspresję tego genu wykryto również w linii komórek promielocytowych, co sugeruje, że białko to może odgrywać rolę w proliferacji i różnicowaniu linii granulocytów. Gen ten znajduje się w regionie klastra genów receptorów chemokin. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące to samo białko.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SHFPYSQYQFWKNFQTLKIVILGLVLLVMVICYSGILKTLLRCRNEKK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)