Kluczowe dokumenty
SAB2108089
Sigma-Aldrich
Anti-ATE1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
59kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATE1(11101)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego ATE1
Działania biochem./fizjol.
ATE1 jest arginylotransferazą, enzymem biorącym udział w potranslacyjnej koniugacji argininy do N-końcowych reszt asparaginianowych lub glutaminianowych. Koniugacja argininy do N-końcowego asparaginianu lub glutaminianu kieruje białka do degradacji zależnej od ubikwityny. Alternatywny splicing skutkuje dwoma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. Gen ten koduje arginylotransferazę, enzym biorący udział w potranslacyjnej koniugacji argininy z N-końcowymi resztami asparaginianu lub glutaminianu. Koniugacja argininy do N-końcowego asparaginianu lub glutaminianu kieruje białka do degradacji zależnej od ubikwityny. Alternatywny splicing skutkuje dwoma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: TYVWVPIEQCLPSLENSKYCRFNQDPEAVDEDRSTEPDRLQVFHKRAIMP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)