Key Documents
SAB2108024
Sigma-Aldrich
Anti-SLC45A3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
59kDa
reaktywność gatunkowa
dog, horse, human, rat, mouse, guinea pig, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC45A3(85414)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SLC45A3
Działania biochem./fizjol.
SLC45A3 is a multi-pass membrane protein. It belongs to the glycoside-pentoside-hexuronide (GPH) cation symporter transporter (TC 2.A.2) family. It is a marker for prostate cells. It may be used, in case of prostate cancers, as a target antigen for protate carcinomas-directed cytotoxic T-cell lymphocytes.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: LFYTDFVGEGLYQGVPRAEPGTEARRHYDEGVRMGSLGLFLQCAISLVFS
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3